Test tubes, Durham
0,5 ml, 25 mm, 7 mm, 0,7 mm
Codice catalogo MARI3700401
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ø est:7 mm
- Spessore parete:0,7 mm
- Capacità:0,5 ml
- Lunghezza:25 mm