Conductivity electrodes
Elettrodo di conducibilità, doppio anello in grafite, Standard, 1 cm⁻¹, 0...110 °C, Vetro, 12×110 mm, BNC, cavo da 1 m, General purposes, research, laboratory
Catalog # CONSSK20B
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
- Connettore:BNC, cavo da 1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Per:General purposes, research, laboratory
- Tipo:Standard
- Descrizione:Elettrodo di conducibilità, doppio anello in grafite
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Temperatura:0...110 °C
- Costante di cella:1 cm⁻¹