Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™ | Avantor
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Deep-well tips (extended), 5,0 - 220 µl, -, -, 57,91 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Katalognr. MATR5561
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Katalognr. MATR5561
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Deep-well tips (extended), 5,0 - 220 µl, -, -, 57,91 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Preis
SFr. 246.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.920 ST
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Technische Daten
  • Confezione:
    20 racks, 96 each
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    5,0 - 220 µl
  • Lunghezza:
    57,91 mm
  • Stile punta:
    Deep-well tips (extended)
  • Per uso con:
    Matrix™ SerialMate™
  • Filtro:
    -
  • Cat. No.:
    MATR5561
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)