Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, +, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Codice catalogo MATR5542
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Codice catalogo MATR5542
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Vai a
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Specifiche
- Confezione:20 racks, 96 each
- Sterili:+
- Volume:5,0 - 220 µl
- Lunghezza:45,72 mm
- Stile punta:Standard
- Per uso con:Matrix™ SerialMate™
- Filtro:-
- Cat. No.:MATR5542
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)