Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, porpora
Codice catalogo 479-1344
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Codice catalogo 479-1344
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Vai a
Product Details & Documents
Color inserts snap into cap for a secure fit.
- Inserts are removable
- Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
Specifiche
- Colore:porpora
- Descrizione:Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps
- Seq:01
- Cat. No.:479-1344
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement