Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, bianco
  479-1343
   Produzione a basso impatto
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
  479-1343
   Produzione a basso impatto
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, bianco
SFr. 40.20
1 * 500 ST
Color inserts snap into cap for a secure fit.
  • Inserts are removable
  • Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    479-1343
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement