Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Bottiglia di vetro, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Codice catalogo ACRO194700010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 546-68-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
- Numero CAS:546-68-9
- Formula:C₁₂H₂₈O₄Ti
- Numero MDL:MFCD00008871
- Molecular Weight:284.23 g/mol
- IndexMerck:12,09614
- Punto di ebollizione:240 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:>15 °C
- Densità:0,95 g/cm³
- Punto di infiammabilità:46 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-909-6
- UN:2413
- ADR:3,III
Documents
ACRO19470
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:≥15 °C
- Assay:16.6 to 17.3 % (Ti)
- Color scale:≤100 APHA
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



