pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, rosso, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
Codice catalogo B5020-6X500ML
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Codice catalogo B5020-6X500ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:6
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:rosso
- Accuratezza pH:±0,01
- Pk Info:6×500 ml
- Valore pH:4,00
- Cat. No.:B5020-6X500ML
- M-Clarity quality level:MQ100