Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
BTEX Solution, Analytical standard, 1 mL
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
Codice catalogo 43728-1ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS08
Attenzione: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:BTEX Solution
- Cat. No.:43728-1ML
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H340 - H350
- Condizioni di spedizione:STD
- Densità:1,099 g/ml at 20 °C
- Punto di infiammabilità:Not applicable