Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
BTEX Solution, Analytical standard, 10 mL
  43728-10X1ML
 :   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
  43728-10X1ML
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, BTEX Solution
BTEX Solution, Analytical standard, 10 mL
 :  
SFr. 193.00
1 * 10 mL
  • GHS signal: GHS08
 : P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
  • Conf:
    10 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Descrizione:
    BTEX Solution
  • Cat. No.:
    43728-10X1ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Condizioni di conservazione:
    2...8 °C
  • Descrizione classe di pericolo:
    H340 - H350
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • Densità:
    1,099 g/ml at 20 °C
  • Punto di infiammabilità:
    Not applicable