Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, blu, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
33667-6X1L
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:6 L
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:blu
- Pk Info:6×1 L
- Valore pH:9,00