Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, fosfato, 20 °C, Plastic bottle, 6×100 ml, 600 mL
Codice catalogo 33651-6X100ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Codice catalogo 33651-6X100ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
12,00, ±0.05, fosfato, 20 °C, Plastic bottle, 6×100 ml, 600 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 199.77
Log in per disponibilità
1 * 600 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Tipo di tampone pH:
    fosfato
  • Conf:
    600 mL
  • Temperatura di riferimento:
    20 °C
  • Accuratezza pH:
    ±0.05
  • Pk Info:
    6×100 ml
  • Valore pH:
    12,00
Specifiche