Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, borato, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
Codice catalogo 33650-6X500ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Codice catalogo 33650-6X500ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, borato, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
Numero CAS:  
Price
412.29 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Tipo di tampone pH:
    borato
  • Conf:
    3.000 mL
  • Temperatura di riferimento:
    20 °C
  • Accuratezza pH:
    ±0.05
  • Pk Info:
    6×500 ml
  • Valore pH:
    11,00