Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, borato, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Codice catalogo 33650-1L
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Codice catalogo 33650-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, borato, 20 °C, Plastic bottle, 1×1 L, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 109.97
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Tipo di tampone pH:
    borato
  • Conf:
    1 L
  • Temperatura di riferimento:
    20 °C
  • Accuratezza pH:
    ±0.05
  • Pk Info:
    1×1 L
  • Valore pH:
    11,00