Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,65, Plastic bottle, 6 L
Codice catalogo 31103-6X1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetate buffer solution, Fluka™
Codice catalogo 31103-6X1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:6 L
- Descrizione:Acetate buffer solution
- Valore pH:4,65