Tappi ERLENMEYER-CAP
rosso, 37-39 mm
Codice catalogo LUDI184115392
Nome del fornitore: LUDI
Vai a
Product Details & Documents
In alluminio, anodizzato.
- Molle in acciaio al nichel-cromo
- Le molle si bloccano sulla parete esterna del contenitore
- Autoclavabili
Specifiche
- Per:37-39 mm
- Colore:rosso
- Seq:02