Tappi ERLENMEYER-CAP
argento, 37-39 mm
Catalog # LUDI184115391
Supplier: LUDI
Jump to:
Product Details & Documents
In alluminio, anodizzato.
- Molle in acciaio al nichel-cromo
- Le molle si bloccano sulla parete esterna del contenitore
- Autoclavabili
Specifications
- Per:37-39 mm
- Colore:argento
- Seq:01