Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging Bags
Packaging Bags
0,09 mm, 150×200 mm
Codice catalogo SCAC3002
Nome del fornitore:   SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Packaging Bags
Codice catalogo SCAC3002
Nome del fornitore:  SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Packaging Bags
Packaging Bags
0,09 mm, 150×200 mm
Price
SFr. 164.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These vacuum bags are with sealed edge and ideal for packaging of gas-sensitive goods and foods.
  • PA/PE, transparent
Specifiche
  • Dimensioni:
    150×200 mm
  • Seq:
    02
  • Spessore:
    0,09 mm