Orders LinkContactUsLinkComponent
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
0,800 - 0,860 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Codice catalogo ALLA3600T080/15-QP
Nome del fornitore:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Codice catalogo ALLA3600T080/15-QP
Nome del fornitore:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
0,800 - 0,860 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Price
SFr. 835.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…40 °C
  • Lunghezza:
    280 mm
  • Seq:
    01
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    0,800 - 0,860 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..