Timolftaleina
25 kg
Codice catalogo MOLE40922033-25KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Timolftaleina
Codice catalogo MOLE40922033-25KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 125-20-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numero CAS:125-20-2
- Formula:C₂₈H₃₀O₄
- Numero MDL:MFCD00005909
- Molecular Weight:430.54 g/mol
- IndexMerck:12,09542
- Punto di fusione:253 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-729-7
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 kg