VWR®, Test Tubes
3,5 ml, 12,0 mm, PS, 11,8 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Polistirene (PS), trasparente.
- Possono essere centrifugate fino a 3000×g
- Possono essere fornite sterili (con tappo rosso) o non sterili (senza tappo)
- Su richiesta possono essere forniti tappi di altri colori
Provette universali con fondo sferico per un'ampia gamma di applicazioni.
Documents
Specifiche
- Ø est:12,0 mm
- Ø int.:11,8 mm
- Capacità:3,5 ml
- Materiale:PS
- Seq:01