Inserti auricolari con archetto, E-A-R™ Caboflex™
Capsule auricolari di ricambio per inserti auricolari, giallo
Codice catalogo 111-2200
Nome del fornitore: 3M
Vai a
Product Details & Documents
Questa leggera protezione acustica semi-auricolare è ideale per entrare/uscire da aree molto rumorose e può essere tenuta intorno al collo quando non viene indossata. Gli inserti preformati conici si adattano al condotto uditivo dell'utente e offrono maggiore aderenza.
- L'archetto flessibile, leggero e dielettrico viene indossato sotto il mento e non interferisce con elmetti o occhiali
- Schiuma a recupero lento: gli inserti si adattano perfettamente al condotto uditivo
- Sono disponibili inserti di ricambio per una maggiore convenienza
SNR: 21 dB
Certifications: EN 352-2
Documents
TDS 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Banded Earplugs
Scheda dati
Specifiche
- Colore:giallo
- Descrizione:Capsule auricolari di ricambio per inserti auricolari