Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Planacromatico A, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm, 40×
Codice catalogo 630-2252
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo 630-2252
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico A, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm, 40×
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    40×
  • Descrizione:
    Planacromatico A, N.A. di 0,65, WD di 0,45 mm
  • Seq:
    11