Orders LinkContactUsLinkComponent
Upright microscope, Axio Scope
Brightfield and phase contrast microscope with ergo head, A1 HAL50, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
  ZEIS4900350005000
 :   ZEISS
Upright microscope, Axio Scope
  ZEIS4900350005000
 :  ZEISS
Upright microscope, Axio Scope
Upright microscope, Axio Scope
Brightfield and phase contrast microscope with ergo head, A1 HAL50, Trinocular, 10×, 40× φ, 100×
1 * 1 ST
Thanks to its unusual flexibility, the Axio Scope can be used for research projects.
  • Multiple extension options meet growing demands
  • Versatility and modularity: Only the needed part can be used
  • Intensity setting of the transmitted light is arranged around the focus drive
Other versions for phase contrast and fluorescence are available - please contact your local Avantor sales office for further details.
 : Supplied with a dust cover, an eyepiece cover and a protection cap enabling luminous work.
  • Ingrandimento:
    10×, 40× φ, 100×
  • Modello:
    A1 HAL50
  • Descrizione:
    Brightfield and phase contrast microscope with ergo head
  • Seq:
    05
  • Tipo:
    Trinocular
  • Testa:
    Inclinazione di 30°
  • Cat. No.:
    ZEIS4900350005000
  • Oculari:
    WF 10×/23 mm
  • Illuminazione:
    Alogena
  • Revolver portaobiettivi:
    6 posizioni
  • Tavolino:
    220×170 mm (movimento: 75×50 mm)
  • Obiettivi:
    Planacromatico 10×, 40×, 100×
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 630-0395
    Coperchio antipolvere (650×200×750 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 48.45
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277070000000
    Polarizer rotatable with color filter carrier
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
  •  
    Descrizione
  • 630-0393
    Involucro parapolvere K (300x190x400 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
  •  
    Descrizione
  • 630-0420
    Polarizzatore 32 mm
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
  •  
    Descrizione
  • 630-0422
    Compensator Lambda/4, 6×20
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277010000000
    Fixed polarizer
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
  •  
    Descrizione
  • 630-0400
    Ultra condenser 1,2/1,4 (0,75-1,0)
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
  •  
    Descrizione
  • 630-0401
    Dry darkfield condenser 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4277060000000
    Polarizer D, 90° rotatable, removable
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
  •  
    Descrizione
  • 630-0343
    Polarizer fixed with lambda plate rotatable
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
  •  
    Descrizione
  • 630-0394
    Involucro parapolvere G (570x135x650 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
  •  
    Descrizione
  • 630-1424
    Adattatore 60C 1/2" 0,5x (per videocamera da 1/2" con attacco a C)
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
  •  
    Descrizione
    Voltaggio
    Potenza
  • ZEIS0000000488372
    Lampadina alogena con riflettor
    12 V
    50 W
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4261120000000
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
  •  
    Descrizione
    Voltaggio
    Potenza
  • ZEIS3800591660000
    Lampada alogena
    12 V
    100 W
    1 * 1 ST - SFr. 66.16
  •  
    Descrizione
  • ZEIS3803019350000
    Mercury HBO 103 W/2 Burner
    1 * 1 ST - SFr. 446.50
  •  
    Descrizione
  • 630-2581
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
  •  
    Descrizione
  • 630-2388
    Set di ricariche per marcatore
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
  •  
    Descrizione
  • 630-2387
    Marcatore per obbiettivi W 0,8
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
  •  
    Descrizione
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout