Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-17-449-3, PP, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 50×25 mm, 3000 labels/roll
Codice catalogo BRDY067111
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-449
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable printer labels
- Dimensioni:50×25 mm
- Materiale:PP
- Seq:03
- Modello:THT-17-449-3
- Confezione:3000 labels/roll
- Adesivo:Acrilico