Objectives
Planacromatico per epifluorescenza EC, M27, N.A. di 0,13, WD di 16,1 mm, 5×
Codice catalogo ZEIS4220309901000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:5×
- Descrizione:Planacromatico per epifluorescenza EC, M27, N.A. di 0,13, WD di 16,1 mm
- Seq:27