Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri dishes

Petri dishes

Vented, 90 mm, 14 mm, Asettico, 25 bags of 20
Codice catalogo DELT200200
Nome del fornitore:   DELTALAB
Petri dishes
Codice catalogo DELT200200
Nome del fornitore:  DELTALAB
Petri dishes

Vented, 90 mm, 14 mm, Asettico, 25 bags of 20

Price
SFr. 176.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    90 mm
  • Confezione:
    25 bags of 20
  • Sterilità:
    Asettico
  • Versione:
    Vented
  • Altezza:
    14 mm
  • Seq:
    02
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..