Campionatori, PharmaPicker
Completo di custodia
Codice catalogo 312-0102
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
- Disponibile a parte o nella custodia PharmaPicker con una comoda custodia per il trasporto
- Acciaio inox
- Elettrolucidato
: Custodia PharmaPicker che contiene: una serie di cilindri di entrambe le dimensioni, aste di estensione da 50 cm e 100 cm, manico, puntali (sono disponibili ulteriori volumetrie a richiesta), custodia per il trasporto.
Specifiche
- Descrizione:Completo di custodia
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,60 mlBURK5346-1060Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cilindro di raccolta per volume contenitore di 0,10 - 1,25 mlCilindro di raccolta per volume contenitore di 0,10 - 1,25 mlBURK5346-1001Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 432.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Punte volume per Pharma Picker, capacità 0,10 mlPunte volume per Pharma Picker, capacità 0,10 mlBURK5346-1010Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cilindro di raccolta per volume contenitore di 1,25 - 2,50 mlCilindro di raccolta per volume contenitore di 1,25 - 2,50 mlBURK5346-2001Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 412.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Asta di estensione PharmaPicker
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Asta di estensione PharmaPicker
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,20 mlBURK5346-1020Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PharmaPicker handle
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 0,80 mlBURK5346-1080Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Volume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 mlVolume heads for PharmaPicker, capacity 2,50 mlBURK5346-2250Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Teste volume per PharmaPicker, 1 ml
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Teste volume per PharmaPicker, 2 ml