Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, Combifix®
Adapters, Combifix®
Luer-Lock, maschio/maschio, trasparente
Codice catalogo BRAU5206642
Nome del fornitore:   B. Braun
Adapters, Combifix®
Codice catalogo BRAU5206642
Nome del fornitore:  B. Braun
Adapters, Combifix®
Adapters, Combifix®
Luer-Lock, maschio/maschio, trasparente
Price
SFr. 238.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These adapters are used for connecting fittings.
Suitable for interconnecting male and female fittings with 6% (Luer) and 10% (Rekord) taper fittings.
Documents
Specifiche
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Luer-Lock, maschio/maschio
  • Seq:
    03