Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Neofluar planacromatico EC, Ph2, M27, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm, 20×
Codice catalogo ZEIS4203519910000
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo ZEIS4203519910000
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Neofluar planacromatico EC, Ph2, M27, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm, 20×
Price
SFr. 2’551.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    20×
  • Descrizione:
    Neofluar planacromatico EC, Ph2, M27, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm
  • Seq:
    20