Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for wire baskets
575×375 mm, mesh dimensions: 35×35×3 mm
Codice catalogo BOCH17325
Nome del fornitore:   BOCHEM
Accessories for wire baskets
Codice catalogo BOCH17325
Nome del fornitore:  BOCHEM
Accessories for wire baskets
Accessories for wire baskets
575×375 mm, mesh dimensions: 35×35×3 mm
Price
445.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    575×375 mm, mesh dimensions: 35×35×3 mm
  • Seq:
    15