Accessories for wire baskets
575×375 mm, mesh dimensions: 20×20×3 mm
Codice catalogo BOCH17320
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:575×375 mm, mesh dimensions: 20×20×3 mm
- Seq:14