Orders LinkContactUsLinkComponent
Bisturi
3, 150 mm, Bisturi, con lama montata, arancione
  BOCH12642
 :   BOCHEM
Bisturi
  BOCH12642
 :  BOCHEM
Bisturi
Bisturi
3, 150 mm, Bisturi, con lama montata, arancione
SFr. 4.30
1 * 1 ST
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
  • Not sterile
  • Blades are exchangeable
  • Spare blades available (set of 10 pieces)
  • Tipo:
    3
  • Descrizione:
    Bisturi, con lama montata, arancione
  • Lunghezza:
    150 mm