Bisturi
1, 150 mm, Bisturi, con lama montata, blu
Codice catalogo BOCH12640
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These mounted scalpels feature a steel blade and a coloured handle made of impact resistant PS.
- Not sterile
- Blades are exchangeable
- Spare blades available (set of 10 pieces)
Specifiche
- Tipo:1
- Descrizione:Bisturi, con lama montata, blu
- Lunghezza:150 mm