Safety Litter Boxes
Safety litter box, Acciaio inossidabile 18/10, 120 L, 400×300×740 mm
Codice catalogo BOCH11422
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
- With swinging lid
- With handles left and right
- Easy to handle and easy to clean
Specifiche
- Capacità:120 L
- Descrizione:Safety litter box
- Materiale:Acciaio inossidabile 18/10
- Seq:02
- L×P×A:400×300×740 mm