Pittogrammi GHS
Etichette GHS pretagliate con simboli GHS06, B-7541, PIC 1809-100*100-B7541-RLL, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 100×100 mm, 250/rotolo
Catalog # 116-0263
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Dokumente
Specifications
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Etichette GHS pretagliate con simboli GHS06
- Dimensioni:100×100 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:54
- Modello:PIC 1809-100*100-B7541-RLL
- Confezione:250/rotolo
- Adesivo:Acrilico permanente
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



