Pittogrammi GHS
Etichette GHS con simboli GHS07, B-7541, PIC 1805-50*50-B7541-RLL-C, Poliestere, Acrilico permanente, nero/rosso/bianco, 50×50 mm, 250/rotolo
Codice catalogo 116-0095
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da elementi identificativi, in particolar modo con nuovi simboli di avvertenza, indicazioni di pericolo e schede tecniche di sicurezza. Questi nuovi elementi identificativi sono obbligatori dal 21 gennaio 2009 e integrano la normativa REACH relativa a registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione dei prodotti chimici.
- Available in different sizes
- Black and red on white
Specifiche
- Tipo:B-7541
- Colore:nero/rosso/bianco
- Descrizione:Etichette GHS con simboli GHS07
- Dimensioni:50×50 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:58
- Modello:PIC 1805-50*50-B7541-RLL-C
- Confezione:250/rotolo
- Adesivo:Acrilico permanente
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



