Pinza, di precisione
Serrated handle, curved, round, broad, flat tips, 35B, 120 mm
Codice catalogo OUTI35B
Nome del fornitore: OUTILS RUBIS
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
- Tipo:35B
- Descrizione:Serrated handle, curved, round, broad, flat tips
- Lunghezza:120 mm