Pinza, di precisione
Punte dritte, piatte, extra larghe, 35A, 120 mm
Codice catalogo 232-0209
Nome del fornitore: OUTILS RUBIS
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
- Tipo:35A
- Descrizione:Punte dritte, piatte, extra larghe
- Lunghezza:120 mm