Snap Cap, 11mm, Green Silicone/PTFE Single Slit Septa, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW153339
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Snap Cap, 11mm, Green Silicone/PTFE Single Slit Septa, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Codice catalogo BROW153339
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
VWR®, Screw Caps for Screw Neck Vials ND24
Nome del fornitore: VWR Collection
Air valves for safetycaps generation 2.0
Nome del fornitore: S.C.A.T.
SafetyWasteCaps
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Avantor® ACE® C18, colonne HPLC, 5 µm
Nome del fornitore: Avantor
Exhaust filters, V3.0
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Accessories for TLC sprayer
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Crimp Neck Headspace Vials ND20
Nome del fornitore: VWR Collection
FlashPure Select Silica Cartridges
Nome del fornitore: BUCHI
Snap Cap, 11mm, Yellow Silicone/PTFE Single Slit Septa, 100 Stk OMNILAB 0 1 * 100 ST
Nome del fornitore: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
FlashPure EcoFlex Silica Cartridges
Nome del fornitore: BUCHI
VWR®, Crimp Caps for Crimp Neck Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Safety caps and safety waste cap accessories and replacement parts
Nome del fornitore: S.C.A.T.
Siringhe per microvolumi 10 µl
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Caps for 20 ml glass crimp top headspace vials, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific