Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, ~320 mm
Codice catalogo HECH41260032
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Filter paper, folded, Assistent®
Codice catalogo HECH41260032
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certifications: According to DIN 53137.
Specifiche
- Descrizione:Filter paper, folded
- Seq:04
- Taglia:~320 mm
- Cat. No.:HECH41260032
- Peso:70 g/m²
- Spessore:0,16 mm
- Velocità di filtrazione:22 s