Cork stoppers
27 mm, 36 mm, 40 mm
Codice catalogo HECH41594040
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Specifiche
- Ø inferiore:36 mm
- Ø superiore:40 mm
- Altezza:27 mm