Test tubes, disposable, without rim
98/100 mm, 16 mm, 0,5 mm
Codice catalogo HECH42769045
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Test tubes, disposable, without rim
Codice catalogo HECH42769045
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Glas, clear.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Spessore parete:0,5 mm
- Lunghezza:98/100 mm