Pasteur pipettes, disposable
Pre-plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box
Codice catalogo HECH40567092
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Pasteur pipettes, disposable
Codice catalogo HECH40567092
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
- Long tapered tip
- With constriction for cotton plug
- Available with or without cotton plug
Certifications: ISO 7712
Documents
HECH40567002_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø est:7 mm
- Confezione:250/box
- Capacità:2 ml
- Descrizione:Pre-plugged
- Lunghezza:230 mm