Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
-, -, bianco, 75×75×50 mm
Codice catalogo RATI5160035
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Cryoboxes
Codice catalogo RATI5160035
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
-, -, bianco, 75×75×50 mm
Price
SFr. 53.10
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Specifiche
  • Scomparti:
    -
  • Per:
    -
  • Esterno L×P×A:
    75×75×50 mm
  • Colore:
    bianco