Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for freezer
Racks for freezer
4 (1×4), 140×140×222 mm
Codice catalogo RATI5400041
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Racks for freezer
Codice catalogo RATI5400041
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Racks for freezer
4 (1×4), 140×140×222 mm
Price
SFr. 131.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.
  • Robust construction
  • Handles for convenient transport
  • Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning
Informazioni per l'ordine: Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.
Specifiche
  • Scomparti:
    4 (1×4)
  • Esterno L×P×A:
    140×140×222 mm
  • Seq:
    08
  • Scatole criogeniche altezza:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..