Microplates, 96-well
Piastra a 96 pozzetti, trasparente, 96, +
RATI6018313
: RATIOLAB
- N. di pozzetti:96
- Sterili:+
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastra a 96 pozzetti
- Cat. No.:RATI6018313
- Profilo del pozzetto:Fondo a V
- Modello:Piastre di microtitolazione, volume 300 μl