Orders LinkContactUsLinkComponent
Sacchetti per materiali a rischio biologico
Sacchetti per materiali a rischio biologico
Disposable waste bags, with indicator field, PP, 22 L, 500 pz/conf, 780×400 mm
Codice catalogo RATI7002150
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Sacchetti per materiali a rischio biologico
Codice catalogo RATI7002150
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Sacchetti per materiali a rischio biologico
Sacchetti per materiali a rischio biologico
Disposable waste bags, with indicator field, PP, 22 L, 500 pz/conf, 780×400 mm
Price
SFr. 451.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These disposable waste bags are made from strong PP film with a broad seam at the bottom. Intended for the sterilisation and disposal of hazardous and contaminated labware.
  • Rectangle white indicator patch field turns into dark when autoclaved
  • Bags must not be completely closed while autoclaving
Available with biohazard sticker and safety imprint in English, German, French and Spanish language.
Specifiche
  • Confezione:
    500 pz/conf
  • Capacità:
    22 L
  • Descrizione:
    Disposable waste bags, with indicator field
  • L×L:
    780×400 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02