Storage Insert Boxes
grigio, 108×324×45 mm, PS
Codice catalogo HUEN622600
Nome del fornitore: hünersdorff GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
- Colours suitable for foods
- Suitable for assortment boxes and small parts cases
Informazioni per l'ordine: Transparent lids are available separately.
Specifiche
- Colore:grigio
- Materiale:PS
- Seq:13
- L×P×A:108×324×45 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 324×108 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 216×108 mmLid for insert box, PS, 216×108 mmHUEN252900trasparenteLog in per disponibilità1 * 10 ST - SFr. 28.30
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 162×108 mmLid for insert box, PS, 162×108 mmHUEN252800trasparenteLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 108×108 mmLid for insert box, PS, 108×108 mmHUEN252700trasparenteLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 108×54 mmLid for insert box, PS, 108×54 mmHUEN252600trasparenteLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoColoreDisponibilitàPrice
- Lid for insert box, PS, 54×54 mmLid for insert box, PS, 54×54 mmHUEN252500trasparenteLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1.60