Orders LinkContactUsLinkComponent
Maschera, Kimtech™ M7, PE
Maschera, Kimtech™ M7, PE
Con bottoni, bianco
Codice catalogo 113-0929
Nome del fornitore:   Ansell
Maschera, Kimtech™ M7, PE
Codice catalogo 113-0929
Nome del fornitore:  Ansell
Maschera, Kimtech™ M7, PE
Maschera, Kimtech™ M7, PE
Con bottoni, bianco
Price
SFr. 217.00
Log in per disponibilità
1 * 150 ST
Product Details & Documents
Single-use personal veil designed to fit most garment systems.
  • Made from low linting breathable PE film
  • Knitted headbands or snap fasteners
  • Intended for use in cleanrooms where reusable face veils are currently worn
Suitable for cleanrooms ISO class 7 or higher.
Confezione: 25 veils per double bag, 6 bags per case.
Documents
Specifiche
  • Tipo:
    Con bottoni
  • Colore:
    bianco